Learn More
Karl Hecht™ Eckige Drahtkörbe aus Edelstahl
Eine ausgezeichnete Option für allgemeine Lageranwendungen im Labor.
116.00 CHF - 143.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Drahtkorb |
---|---|
Beschreibung | Gitternetzkonstruktion |
Material | Edelstahl |
Form | Quadratisch |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10328731
|
Karl Hecht™
41075016 |
16 x 16 x 16 cm |
116.00 CHF
1 Stück |
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10669431
|
Karl Hecht™
41075020 |
20 x 20 x 20 cm |
143.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Drahtgitterkonstruktion, damit der Inhalt sichtbar ist
- Quadratisch
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Drahtkorb | |
Gitternetzkonstruktion | |
Edelstahl | |
Quadratisch |