Learn More
Bochem™ Trichter 18/8 Stahl, D=250 mm PULVER
Speziell entwickelt für den Fluss von pulverförmigen Materialien. Bochem™ Pulvertrichter aus Edelstahl sind äußerst langlebig und widerstandsfähig.
Marke: Bochem™ 8723
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Konstruktion aus 18/10 Edelstahl.
- Gerader, breiter Schaft.
Spezifikation
240 mm | |
Edelstahl (18/10) | |
210 mm |
30 mm | |
60 mm |
Katalogseite
DateigrößeVersion: 102 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Trichter 18/8 Stahl, D=250 mm PULVER > Durchmesser oben (metrisch): 240 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur