Learn More
Memmert™ Untere Einschub-Tropfschale aus Edelstahl für UF750plus, Option mit verstärkter Kammer
Nicht perforierte Einschub-Tropfschalen aus Edelstahl.
Marke:  Memmert™ UF750plusB32763
Artikelnummer. 17539585
  • 277.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Beschreibung
  • Zubehör
  • Kann die Temperaturverteilung beeinflussen
  • Gefertigt aus Edelstahl
  • Felgenhöhe: 15 mm
Spezifikation
Spezifikation
UF750plus Ofen
Auffangschale
Edelstahl
Rand: 15 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Untere Einschub-Tropfschale aus Edelstahl für UF750plus, Option mit verstärkter Kammer > Kann verwendet werden mit: UF750plus