Learn More
Memmert™ Untere Einschub-Tropfschale aus Edelstahl für UF160plus, 15 mm
Nicht perforierte Einschub-Tropfschalen aus Edelstahl.
Marke:  Memmert™ UF160plusB02073
Artikelnummer. 17599065
  • 134.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-07-2025
Beschreibung
  • Zubehör
  • Kann die Temperaturverteilung beeinflussen
  • Gefertigt aus Edelstahl
  • Felgenhöhe: 15 mm
Spezifikation
Spezifikation
UF160plus Ofen
Auffangschale
Edelstahl
Rand: 15 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Untere Einschub-Tropfschale aus Edelstahl für UF160plus, 15 mm > Kann verwendet werden mit: UF160plus