Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Shovel
This stainless shovel is ideal for general purpose work. Made from high quality corrosion-resistant 316L stainless steel, it is crevice-free and has a high polish finish so it can be easily cleaned.
Marke: Sampling Systems™ A246-10
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ergonomic handle
- Highly polished finish for easy cleaning
Spezifikation
Stainless Steel | |
Flat | |
Stainless Steel | |
4,5 in. | |
Stahl | |
Silber |
Shovel | |
No | |
Square | |
115.5 cm | |
Autoklavierbar |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ Stainless Steel Shovel > Stainless Steel Shovel; Length (Metric): 115.5 cm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur