Learn More
RETSCH Sieben Analysensiebe aus Edelstahl, Durchmesser 200 mm
Marke: RETSCH 60.322.000125
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Je 1 | |
Analysesieb | |
25mm | |
200mm | |
Edelstahl |
125 μm | |
ISO 3310 und ASTM E 11 | |
Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen | |
Edelstahl |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
RETSCH Sieben Analysensiebe aus Edelstahl, Durchmesser 200 mm > Porengröße:125 μm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur