Learn More
Rogo Sampaic™ Skalpell aus Edelstahl
Marke: Rogo Sampaic™ FMB025
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Bestellinformation
LengthMetricBlade
Spezifikation
Edelstahl | |
Skalpell | |
50 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Rogo Sampaic™ Skalpell aus Edelstahl > Klingenlänge:50mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur