Learn More
Fisherbrand™ Probenschöpfer aus Edelstahl
Die Probenahmekelle aus Edelstahl ermöglicht eine optimale Probenahme und Dispensierung mit einem einzigen Instrument. Die Fisherbrand™ Probenahmekelle aus Edelstahl für Labors verfügt über einen konischen Tauchbecher an der Seite und eignet sich für die meisten Flüssigkeiten.
Marke:  Fisherbrand™ 5042
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11548122
  • 137.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Labor-Probenschöpflöffel mit konisch zulaufendem Becherrand
  • Edelstahl 304 Spezifizierung 
  • 18/8 nicht magnetische, glänzende Oberfläche
  • Der Griff ist am Becher angeschweißt, um eine lange Lebensdauer und fugenlose Konstruktion zu gewährleisten
  • Fugenlose Becher mit Ausguss
  • Autoklavierbar
  • Für die Verwendung mit den meisten Flüssigkeiten geeignet
  • Entwickelt für die Probennahme und den Versand aus einer Hand
  • Das Risiko der Kreuzkontamination wird verringert
Spezifikation
Spezifikation
Probenehmer
Autoklavierbar
230 mL
Edelstahl
Agrobazed
300 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Probenschöpfer aus Edelstahl > Kapazität: 230 ml