Learn More
Fisherbrand™ Probenschöpfer aus Edelstahl
Die Probenahmekelle aus Edelstahl ermöglicht eine optimale Probenahme und Dispensierung mit einem einzigen Instrument. Die Fisherbrand™ Probenahmekelle aus Edelstahl für Labors verfügt über einen konischen Tauchbecher an der Seite und eignet sich für die meisten Flüssigkeiten.
Marke: Fisherbrand™ 5062
Beschreibung
- Labor-Probenschöpflöffel mit konisch zulaufendem Becherrand
- Edelstahl 304 Spezifizierung
- 18/8 nicht magnetische, glänzende Oberfläche
- Der Griff ist am Becher angeschweißt, um eine lange Lebensdauer und fugenlose Konstruktion zu gewährleisten
- Fugenlose Becher mit Ausguss
- Autoklavierbar
- Für die Verwendung mit den meisten Flüssigkeiten geeignet
- Entwickelt für die Probennahme und den Versand aus einer Hand
- Das Risiko der Kreuzkontamination wird verringert
Spezifikation
Probenehmer | |
Autoklavierbar | |
120 mL |
Edelstahl | |
Agrobazed | |
381 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Probenschöpfer aus Edelstahl > Kapazität: 120 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur