Learn More
Fisherbrand™ Probenschöpfer aus Edelstahl
Diese Probenahmegefäße aus Edelstahl mit konisch zulaufenden Bechern sind ideal für Laboratorien, Forschung und andere Umgebungen.
Marke:  Fisherbrand™ 5052
Artikelnummer. 11528122
  • 127.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Schöpflöffel für Probenahme im Labor, konischer Schöpfbecher, Edelstahl 304, nicht magnetisch entsprechend Spezifikation 18/8, helle Oberfläche
  • Schöpfbecher konisch
  • Schöpfbecher mit Schnaupe
  • Der Griff ist am Becher angeschweißt, um eine lange Lebensdauer und fugenlose Konstruktion zu gewährleisten
  • Schöpfbecher sind nahtlos
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Probenehmer
Autoklavierbar
150 mm
Edelstahl
0,12 l
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Probenschöpfer aus Edelstahl > Fassungsvermögen: 0.12 l