Learn More
Buerkle™ Sicherheitskanister aus Edelstahl
Buerkle™ Sicherheitskanister aus Edelstahl bieten Sicherheit durch Flammschutz und Überdruck-Ventil.
Marke:  Buerkle™ 2601-3010
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11941551
  • 683.37 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-09-2025
Beschreibung
  • Griffe aus massivem Edelstahl
  • Versiegelungen aus PTFE
  • Hohe chemische Beständigkeit
  • Platzsparend
Spezifikation
Spezifikation
Schraubverschluss
Silber
Schraubverschluss und Druckbegrenzungsventil
280 x 130 x 380 mm
130 mm
1,65 kg
10 l
Edelstahl
0,8 mm
280 mm
380 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Sicherheitskanister aus Edelstahl > Kapazität: 10 l