Learn More
Buerkle™ Sicherheitsbehälter aus Edelstahl
Buerkle™ Sicherheitskanister aus Edelstahl bieten Sicherheit durch Flammschutz und Überdruck-Ventil.
Marke: Buerkle™ 2601-5125
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Sicherheitsbehälter zur Lagerung aus hochwertigem Edelstahl AISI 304 (1,4301) / AISI 316 Ti (1,4571) mit einer Seitendicke von 0,8 mm
- Explosionsschutz durch Flammschutz und Überdruck-Ventil, Dichtungen aus PTFE; die Behälter haben eine hohe chemische Beständigkeit
- Der Druckausgleich erfolgt ab ca. 0,3 bar
- Eine konstante Belüftung kann über einen Kunststoffhebel am Schraubverschluss eingestellt werden
- Die Inhaltsanzeige aus Perfluoroalkoxy-Mischpolymeren (PFA) ermöglicht eine Sichtkontrolle des Inhalts beim Befüllen und Entleeren
Spezifikation
UN-Zulassung | |
Schraubverschluss ohne Druckbegrenzungsventil | |
Transport und Lagerung | |
Schraubverschluss, Gewinde 1,5 in. | |
530 mm |
Sicherheitsbehälter | |
25 L | |
Edelstahl | |
1,2 mm | |
300 mM |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Sicherheitsbehälter aus Edelstahl >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur