Learn More
Buerkle™ Sicherheitskannen aus Edelstahl
Für die sichere Dosierung und Handhabung kleinerer Mengen entzündlicher Flüssigkeiten. Explosionsschutz durch Flammschutz und Überdruck-Ventil. Die Behälter weisen einen hohen Grad an chemischer Beständigkeit auf. Kanne mit abnehmbarem Flammschutz im Füllanschluss und Überdruck-Ventil im selbstschließenden Ausguss zur Feindosierung (Druckausgleich von ca. 0,3 bar).
Marke: Buerkle™ 2601-1001
387.37 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24132" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Edelstahl AISI 316 Ti (1,4571), 0,6 mm dick
- Versiegelungen aus PTFE
- Griff aus pulverbeschichtetem Aluminium
- Verschlussgewinde 1¼ in.
Spezifikation
Sicherheitsbehälter | |
Für Transport und Lagerung | |
235 mm |
1 l | |
Edelstahl | |
111 mm |