Learn More
Digi-Sense RTD-Sonde aus Edelstahl
RTD Bendable-Seath Probes are designed to measure temperature in a confined space.
148.00 CHF - 154.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp RTD-Sonde
Max. Temperatur (metrisch) 500°C
Min. Temperatur (metrisch) -50 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -58°F to 932°F
Temperaturbereich (metrisch) -50°bis +500 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11735759
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Digi-Sense
08117-99
330,2mm
154.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 24-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11725759
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Digi-Sense
08117-97
224,6mm
148.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 24-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • The first 3 in. of the probe tip are not to be bent.
  • Time Constant: 3 seconds or greater
  • Custom designs or changes to this product are available upon request.
  • Maximum error for probe assembly is ±1.1°C + 0.12% of reading below 300°F, ±0.35% of reading above 300°F.
  • Alpha coefficient is 0.003850 omega/omega/°C (DIN IEC 751).
  • Resistance at ice point (0°C) is 100 omega.
  • Note: Time constant is the time required to reach 63.2% of the new reading.
    • To determine how long it will take to reach 99% of the new reading multiply the time constant by five.
  • Note: the temperature range is for the probe tip only.
    • The handle material may be affected if the probe is rated higher than the handle depending on exposure time, application, and handle material.
      • ABS handles are rated to 220°F (104°C)
      • PVC handles are rated to 200°F (93°C)
      • Stainless Steel handles are rated at 450°F (232°C)
      • Mini Connectors are rated to 392°F (200°C)
Spezifikation
Spezifikation
RTD-Sonde
-50 °C
-50°bis +500 °C
500°C
-58°F to 932°F