Learn More
Bochem™ Rollo-Transportwagen Edelstahl
Marke: Bochem™ 8004
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 18/10-Stahl-Plattform mit Metallbügel. Last max. 100kg. (Lieferung ohne Behälter.)
- Stellfläche: 400/400mm
Spezifikation
Rollo Transportwagen | |
Edelstahl | |
400 x 400 x 810 mm | |
400 mm |
100 kg | |
400 x 400 mm | |
810 mm | |
400 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Rollo-Transportwagen Edelstahl > Material:Edelstahl
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur