Learn More
Heidolph™ Ringpropeller aus Edelstahl
Dieser Rotor aus Edelstahl (AISI 316L) wird für Anwendungen empfohlen, die eine mittlere oder hohe Drehzahl erfordern sowie für Mischaufgaben mit mittlerer oder hoher Viskosität.
140.00 CHF - 204.00 CHF
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) | 8 mm |
---|---|
Durchmesser (metrisch) Welle | 8 mm |
Höhe (metrisch) Sägeblatt | 8 mm |
Länge (metrisch) | 400 mm |
Typ | Ringpropeller |
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10490263
|
Heidolph™
509-31000-00 |
PR 31 |
140.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10232361
|
Heidolph™
509-32000-00 |
PR 32 |
183.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10242361
|
Heidolph™
509-33000-00 |
PR 33 |
204.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Empfohlen für Anwendungen, die eine mittlere oder hohe Geschwindigkeit erfordern
- Für Mischaufgaben mit mittlerer oder hoher Viskosität
- Ausgezeichnete Mischeigenschaften für Homogenisierung und Suspensionen
- Diese Modelle erzeugen eine axiale Strömung
- Hergestellt aus Edelstahl (AISI316 L), Propellerdurchmesser 45 mm, Länge 400 mm,Ø Propellerwelle 8 mm, maximale Drehzahl 2,000 U/min
Spezifikation
8 mm | |
8 mm | |
Ringpropeller |
8 mm | |
400 mm | |
Edelstahl |