Learn More
Fisherbrand™ Auffangschale aus Edelstahl für Analysesiebe
Zum Auffangen von Stoffen, die durch Fisherbrand™ Edelstahl-Analysesiebe gesiebt werden.
Marke: Fisherbrand™ 01/200SBWREC
Beschreibung
- Erhältlich mit Durchmessern von 100 und 200 mm
- Entspricht BS 410: Teil 1: 2000, ISO 3310: Teil 1:2000
Spezifikation
Je 1 | |
Edelstahl | |
200mm |
Siebempfänger | |
Für Analysensieb mit 200 mm Durchmesser |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Auffangschale aus Edelstahl für Analysesiebe > Für Testsieb mit 200 mm Durchmesser
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur