Learn More
Fryka™ Edelstahlgestelle
Marke:  Fryka™ 818B35RS
Artikelnummer. 11668529
  • 546.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Five drawers, each for six cryoboxes
30 cryoboxes (133 x 133 x 53 mm)
Stainless Steel
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fryka™ Edelstahlgestelle > Aufnahmevermögen: 30 Cryoboxen