Beschreibung
- Trulla-Spatel, PTFE-beschichtet
- Wird in Standardabpackungen mit je 1 Stück geliefert
- Ausgezeichnete Hitzebeständigkeit und hohe kryogene Stabilität
- Verwendung als selbstgrundierende einschichtige PTFE-Beschichtung
- Reibungskoeffizient liegt im Allgemeinen im Bereich von 0.05 bis 0.20
Spezifikation
Je 1 | |
Spatel, gebogen | |
-195°bis +260 °C | |
175 mm |
PTFE Xylan™ | |
Ideal für Anwendungen in den Bereichen Biologie, Mikrobiologie und Pharmazie | |
Edelstahl |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ SPATEL 175MM TRULLA-SPATEL > Länge:175mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur