Learn More
Heidolph™ BR 12 Blattrührer (schwenkbare Rührflügel)
Ideal zum Auflösen und Homogenisieren in Gefäßen
Marke:  Heidolph™ 509-12000-00
Artikelnummer. 10693381
  • 76.90 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-07-2025
Beschreibung
Insbesondere bei der Verwendung von enghalsigen Gefäßen, z. B. Rundkolben, kommt ein Rührer mit schwenkbaren Rührflügeln zum Einsatz. So wie mit dem BR 12 Blattrührer (schwenkbare Rührflügel).
Dieser Blattrührer eignet sich ideal zum Auflösen und Homogenisieren in Gefäßen mit folgenden Eigenschaften:
  • Idealer Gefäßdurchmesser: 120 mm
  • Idealer Bodenabstand: 6 mm
  • Ideale Füllhöhe: 120 mm
  • Ideales Volumen: 1400 mL
Der BR 12 Blattrührer (schwenkbare Rührflügel) hat eine Gesamtlänge von 400 mm und ist aus Edelstahl gefertigt. Seine Rührwelle hat einen Durchmesser von 8 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
8 mm
400 mm
Schwenkbares Laufrad
Edelstahl
15 mm
2000 U/min
0,48 kg
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heidolph™ BR 12 Blattrührer (schwenkbare Rührflügel) > Länge: 400 mm