Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Edelstahleimer
This Pail is constructed of heavy gauge, 304 stainless steel and features a flat pouring rim.
Marke:  Cole-Parmer™ Essentials 07270-02
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11794939
  • 256.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Minimize dripping with flat pouring rim
Spezifikation
Spezifikation
4 gal.
10.1 in.
12 in.
12 in.
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Essentials Edelstahleimer > Fassungsvermögen:Gehäuse 15L