Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Edelstahleimer
This Pail is constructed of heavy gauge, 304 stainless steel and features a flat pouring rim.
Marke:  Cole-Parmer™ Essentials 07260-42
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11721836
  • 343.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Minimize dripping with flat pouring rim
Spezifikation
Spezifikation
Eimer
6.1 gal.
14.9 in.
Je 1
Edelstahl
11.9 in.
14.9 in.
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Essentials Edelstahleimer > Fassungsvermögen:Gehäuse 23L