Learn More
Sartorius™ Kalibriergewicht aus Edelstahl, OIML Klasse F2, ohne DAkkS-Kalibrierzertifikat
Kalibriergewichte aus hochpoliertem Stahl, von 100 g bis 10 kg
Marke: Sartorius™ YCW5248-00
128.01 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Gemäß OIML Klasse E2, F1 und F2-Spezifikation, einschließlich DKD-Zertifikat (Deutscher Kalibrierdienst, akkreditiert durch PTB) (UKAS-äquivalent).Spezifikation
Kunststoff | |
200 g |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius™ Kalibriergewicht aus Edelstahl, OIML Klasse F2, ohne DAkkS-Kalibrierzertifikat > Masse:200g
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur