Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Needle
This range of stainless steel needles makes light work of handling small and intricate materials.
1.55 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Dissection Needle |
---|---|
Farbe | Silver |
Material | Stainless Steel (AISI 304) |
Sterilität | Non-sterile |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17932112
|
Sampling Systems™
A640-140 |
145 mm | Curved |
1.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17972012
|
Sampling Systems™
A638-140 |
147 mm | Gerade |
1.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Can be used to pick up small items or dissection
- Available with either a straight end or curved end
- Made from one piece and can be easily cleaned after use
- Sharp point is ideal for use in laboratory and production work
Spezifikation
Dissection Needle | |
Silver | |
Stainless Steel (AISI 304) | |
Non-sterile |