Learn More
Aalborg™ SS FLOWMETER NITR.1,3L/MN +VALVE +VALVE
Marke: Aalborg™ ACRZ-010184
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Durchflussmesser | |
1,3 LPM | |
Edelstahl |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Aalborg™ SS FLOWMETER NITR.1,3L/MN +VALVE +VALVE > Flussratenbereich:1,3 l/min
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur