Learn More
Sampling Systems™ Mehrstufen-Probenehmer mit Schlitz aus Edelstahl
Hergestellt aus robustem Edelstahl, eignet sich für die Probenahme von frei fließenden Pulvern, Granulaten und sogar leicht kohäsiven Pulvern. Der Sampling Systems™ Edelstahl-Probenehmer mit Entnahmeschlitzen auf mehreren Ebenen eignet sich zum Entnehmen von umfangreichen Proben aus mehreren Schichten eines Behälters.
Marke:  Sampling Systems™ 1210B-1000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15819221
  • 610.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-07-2025
Beschreibung
  • Aus hochwertigem316L-Edelstahl
  • Querschnitt (Schichtkörper-Probe)
  • Geeignet für die Entnahme von Proben mit großem Volumen
Spezifikation
Spezifikation
Probenehmer mit Schlitz
4 Steckplätze, Flaschenadapter, eine Flasche
25 mm
Edelstahl (316L)
190 ml
600 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ Mehrstufen-Probenehmer mit Schlitz aus Edelstahl > Durchmesser, metrisch: 25 mm