Learn More
Bochem™ Edelstahl-Mörser
Bochem™ Edelstahl-Mörser zur Verwendung mit einem Stößel.
Marke: Bochem™ 8930
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Edelstahl
- Zur Verwendung mit Edelstahl-Stößel
Spezifikation
250mL | |
100 mm | |
Edelstahl (18/10) |
Katalogseite
DateigrößeVersion: 613.2 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Edelstahl-Mörser > Durchmesser:100mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur