Learn More
Heidolph™ Rührsystem aus Edelstahl
Ideal for mixing viscous media
94.00 CHF - 682.00 CHF
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Welle | 10 mm |
---|---|
Höhe (metrisch) Sägeblatt | 10 mm |
Länge (metrisch) | 500 mm |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Material | Geschwindigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Material | Geschwindigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10416172
|
Heidolph™
509-16080-00 |
115 bis 200 mm | Edelstahl V4A | 200 bis 700 U/min |
626.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10621233
|
Heidolph™
509-16081-00 |
115 bis 200 mm | Schaft: Messing, Polyamid-beschichtet, Rührflügel: POM | 200 bis 700 U/min |
94.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10511023
|
Heidolph™
509-16120-00 |
120 bis 500 mm | Edelstahl | 170 bis 300 U/min |
682.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Leichte Bewegung kurzer Dauer mit Begrenzung. Leistungsverbrauch
- Empfohlene Geschwindigkeiten
- Edelstahlschaufel
Spezifikation
10 mm | |
10 mm | |
500 mm |