Learn More
Buerkle™ MicroSampler™ aus Edelstahl
MicroSampler™ aus Edelstahl wurde speziell für das Sammeln von kleinen Pulvermengen konstruiert. Volumen von 0,2 ml bis 10 ml können aus Säcken oder Behältern gezogen werden. Die Spitzen des MicroSamplers sind austauschbar. Dadurch können Spitzen mit verschiedenen Volumina eingesetzt werden.
Marke:  Buerkle™ 5307-1120
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11803382
  • 380.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
MicroSampler wurde speziell konstruiert für das Sammeln von kleinen Pulvermengen.
Volumen von 0,2 ml, 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml, 5,0 ml und 10 ml können auf einfache, rasche und saubere Weise aus verschiedenen Probentiefen aus Säcken oder Behältern gezogen werden.
Die Spitzen des MicroSamplers sind austauschbar. Dadurch können Spitzen mit verschiedenen Volumina eingesetzt werden.
  • Zielpunktprobe
  • Verschiedene Volumina und Längen lieferbar
  • Spitze abnehmbar, leichte Reinigung
  • Edelstahl V4A (1.4404)
  • Sterilisierbar
  • Weitere Spitzen in verschiedenen Größen verfügbar
Spezifikation
Spezifikation
MicroSampler
Autoklavierbar
Köpfe: 0,2 ml, 0,5 ml und 1 ml
120 cm
Edelstahl (V4A)
Entwickelt für die Probenahme bei geringen Pulvermengen
12 mm
Videos
  • Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Buerkle V4A MicroSampler
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation
    Dokumentation
    Flyers
    Zertifikate
    Zubehör anzeigen
    Aktionen
    Aktionen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Buerkle™ MicroSampler™ aus Edelstahl > Länge: 120cm; Durchmesser: 12 mm
    Please order head separately!