Learn More
Buerkle™ MicroSampler™ aus Edelstahl
MicroSampler™ aus Edelstahl wurde speziell für das Sammeln von kleinen Pulvermengen konstruiert. Volumen von 0,2 ml bis 10 ml können aus Säcken oder Behältern gezogen werden. Die Spitzen des MicroSamplers sind austauschbar. Dadurch können Spitzen mit verschiedenen Volumina eingesetzt werden.
Marke:  Buerkle™ 5307-1055
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10278030
  • 315.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
MicroSampler wurde speziell konstruiert für das Sammeln von kleinen Pulvermengen.
Volumen von 0,2 ml, 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml, 5,0 ml und 10 ml können auf einfache, rasche und saubere Weise aus verschiedenen Probentiefen aus Säcken oder Behältern gezogen werden.
Die Spitzen des MicroSamplers sind austauschbar. Dadurch können Spitzen mit verschiedenen Volumina eingesetzt werden.
  • Zielpunktprobe
  • Verschiedene Volumina und Längen lieferbar
  • Spitze abnehmbar, leichte Reinigung
  • Edelstahl V4A (1.4404)
  • Sterilisierbar
  • Weitere Spitzen in verschiedenen Größen verfügbar
Spezifikation
Spezifikation
MicroSampler
Autoklavierbar
Entwickelt für die Probenahme bei geringen Pulvermengen
12 mm
Edelstahl (V4A)
Punkt
Köpfe: 0,2 ml, 0,5 ml und 1 ml
55 cm
Videos
  • Buerkle V4A MicroSampler
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Flyers
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ MicroSampler™ aus Edelstahl > Länge: 55 cm; Durchmesser: 12 mm
Please order head separately!