Learn More
Welch Ilmvac™ KF-Metallschlauch DN 25, 1000 mm lang, vakuumgeglüht
Marke: Welch Ilmvac™ 710765
Beschreibung
Spezifikation
DN KF IN und EX-Verbindungsstücke | |
100 cm | |
Metallvakuumschlauch |
Edelstahl | |
DN 25 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Welch Ilmvac™ KF-Metallschlauch DN 25, 1000 mm lang, vakuumgeglüht > Länge: 1000 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur