Learn More
UVP M-26XV Transilluminator aus Edelstahl
Zur Verwendung mit allen UVP-Bildgebungssystemen
1400.00 CHF - 2405.00 CHF
Spezifikation
Breite (metrisch) | 356 mm |
---|---|
Höhe (metrisch) | 122 mm |
Produkttyp | Transilluminator |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | UVP Bildgebungssystem |
Elektrische Anforderungen | 230 V, 50 Hz |
Produktcode | Marke | Intensity | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Intensity | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11756832
|
UVP
95-0180-02 |
Einzeln |
1400.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11848891
|
UVP
95-0413-02 |
Verstellbar |
2405.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Die Palette der Tischtransilluminatoren von UVP kann mit jedem beliebigen UVP-Bildgebungssystem verwendet werden. Sie verwenden 8 W-Röhren und verfügen über einen speziell konstruierten Filter, der die gleichmäßigste Lichtemission bietet, die bei einer röhrenbasierten Einheit möglich ist. Die Einheiten verfügen über ein leicht zu reinigendes Edelstahloberteil und einen aufklappbaren, UV-Licht blockierenden Deckel zum Schutz des Benutzers. Einheiten mit einzelner Wellenlänge haben Einstellungen für hohe, mittlere und niedrige Intensität, die die Einheiten sowohl für die Visualisierung als auch für den Bandschnitt geeignet machen. Die Einheiten mit doppelter und 3UV-Wellenlänge haben eine einzige Intensitätseinstellung. Tischtransilluminator mit einzelner und doppelter Wellenlänge, Abmessungen 279 mm x 356 mm x 122 mm, 3UV-Tischtransilluminator, Abmessungen 279 mm x 356 mm x 137 mmSpezifikation
356 mm | |
Transilluminator | |
230 V, 50 Hz | |
50 Hz | |
302 nm |
122 mm | |
UVP Bildgebungssystem | |
230 V | |
Einzeln | |
UV-Tischgerät |