Learn More
UVP M-26XV Transilluminator aus Edelstahl
Zur Verwendung mit allen UVP-Bildgebungssystemen
Marke:  UVP 95-0180-02
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11756832
  • 1400.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Palette der Tischtransilluminatoren von UVP kann mit jedem beliebigen UVP-Bildgebungssystem verwendet werden. Sie verwenden 8 W-Röhren und verfügen über einen speziell konstruierten Filter, der die gleichmäßigste Lichtemission bietet, die bei einer röhrenbasierten Einheit möglich ist. Die Einheiten verfügen über ein leicht zu reinigendes Edelstahloberteil und einen aufklappbaren, UV-Licht blockierenden Deckel zum Schutz des Benutzers. Einheiten mit einzelner Wellenlänge haben Einstellungen für hohe, mittlere und niedrige Intensität, die die Einheiten sowohl für die Visualisierung als auch für den Bandschnitt geeignet machen. Die Einheiten mit doppelter und 3UV-Wellenlänge haben eine einzige Intensitätseinstellung. Tischtransilluminator mit einzelner und doppelter Wellenlänge, Abmessungen 279 mm x 356 mm x 122 mm, 3UV-Tischtransilluminator, Abmessungen 279 mm x 356 mm x 137 mm
Spezifikation
Spezifikation
0,6 A
122 mm
Transilluminator
100 x 100 mm
1000 x 100 mm
230 V
Einzeln
UV-Tischgerät
356 mm
184 mm
UVP Bildgebungssystem
230 V, 50 Hz
Gehäuse M-10-E
50 Hz
302 nm