Learn More
Day Impex™ Edelstahl-Behälter, niedrige Form
Sicheres Lagern und Transportieren von Flüssiggasen. Day Impex™ Edelstahl-Behälter mit niedriger Form ermöglichen durch ihre flache Bauweise die Verwendung geringster Kühlmittelmengen.
Marke:  Day Impex™ 200021
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11847442
  • 284.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Kann mit einem Magnetrührer verwendet werden
  • Geeignet für Standard-Siedekolben mit einer Kapazität von bis zu 2 l
  • Zum schnellen Einfrieren von Rührstäben, Stößeln usw.
  • Höhenmaße inklusive Deckel
  • Rostfrei
  • Korrosionsbeständig
  • Alles hygienisch
Spezifikation
Spezifikation
150 mm
70 mm
0.57 l
115 mm
Niedrige Form
Ideal für Arbeiten auf der Laborbank
95 mm
70 mm