Learn More
Day Impex™ Edelstahl-Behälter, niedrige Form
Sicheres Lagern und Transportieren von Flüssiggasen. Day Impex™ Edelstahl-Behälter mit niedriger Form ermöglichen durch ihre flache Bauweise die Verwendung geringster Kühlmittelmengen.
242.00 CHF - 339.00 CHF
Spezifikation
Material | Edelstahl |
---|---|
Modell | Niedrige Form |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für Arbeiten auf der Laborbank |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11827442
|
Day Impex™
200020 |
0.38 l | 130 mm | 90 mm |
266.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11897432
|
Day Impex™
200019 |
0.17 l | 105 mm | 75 mm |
243.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11847442
|
Day Impex™
200021 |
0.57 l | 150 mm | 95 mm |
277.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11706409
|
Day Impex™
200026 |
1.9 l | 186 mm | 138 mm |
339.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11857442
|
Day Impex™
200022 |
1 l | 175 mm | 105 mm |
242.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Kann mit einem Magnetrührer verwendet werden
- Geeignet für Standard-Siedekolben mit einer Kapazität von bis zu 2 l
- Zum schnellen Einfrieren von Rührstäben, Stößeln usw.
- Höhenmaße inklusive Deckel
- Rostfrei
- Korrosionsbeständig
- Alles hygienisch
Spezifikation
Edelstahl | |
Niedrige Form | |
Ideal für Arbeiten auf der Laborbank |