Learn More
UVP UV TABLE 302/365NM 8W 20X20CM
Die Palette der Tischtransilluminatoren von UVP kann mit jedem beliebigen UVP Bildgebungssystem verwendet werden
Marke:  UVP 95-0449-02
Artikelnummer. 12584346
  • 2125.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Beschreibung
Die Palette der Tischtransilluminatoren von UVP kann mit jedem beliebigen UVP-Bildgebungssystem verwendet werden. Sie verwenden 8 W-Röhren und verfügen über einen speziell konstruierten Filter, der die gleichmäßigste Lichtemission bietet, die bei einer röhrenbasierten Einheit möglich ist. Die Einheiten verfügen über ein leicht zu reinigendes Edelstahloberteil und einen aufklappbaren, UV-Licht blockierenden Deckel zum Schutz des Benutzers. Einheiten mit einzelner Wellenlänge haben Einstellungen für hohe, mittlere und niedrige Intensität, die die Einheiten sowohl für die Visualisierung als auch für den Bandschnitt geeignet machen. Die Einheiten mit doppelter und 3UV-Wellenlänge haben eine einzige Intensitätseinstellung. Tischtransilluminator mit einzelner und doppelter Wellenlänge, Abmessungen 279 mm x 356 mm x 122 mm, 3UV-Tischtransilluminator, Abmessungen 279 mm x 356 mm x 137 mm
Spezifikation
Spezifikation
356 mm
279 mm
UVP Bildgebungssystem
230 V, 50 Hz
LM-20
50 Hz
302/365 nm
122 mm
Transilluminator
200 x 200 mm
200 x 200 mm
230 V
Einzeln
2-UV-Tischgerät
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
UVP UV TABLE 302/365NM 8W 20X20CM > Tiefe:279mm