Learn More
Blanco™ Deckel aus Edelstahl mit Griffmulde
Passend für die meisten Gastronorm Behälter von 1/1 bis 1/6. Blanco™ Gastronorm Edelstahldeckel mit Griff sind spülmaschinengeeignete, stapelbare Deckel aus AISI-304 Edelstahl mit ergonomisch geformten Griffen für sichere Handhabung und einfache Entnahme.
70.00 CHF - 138.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Deckel mit Griff
Material Edelstahl (304)
Zertifizierung/Konformität Europäische Norm EN 631:
Zur Verwendung mit (Geräte) Behälter für die Gastronomie
Menge Je 1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Größe Länge (metrisch) Breite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Länge (metrisch) Breite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11993214
Unterlagen ansehen
Blanco™
550653
GN 1/6 176 mm 162 mm
70.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11973826
Unterlagen ansehen
Blanco™
550655
GN 1/3 325 mm 176 mm
88.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11320900
Unterlagen ansehen
Blanco™
550656
GN 1/2 325 mm 265 mm
70.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11933826
Unterlagen ansehen
Blanco™
550657
GN 2/3 354 mm 325 mm
138.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11913826
Unterlagen ansehen
Blanco™
550658
GN 1/1 530 mm 325 mm
135.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11963836
Unterlagen ansehen
Blanco™
550654
GN 1/4 265 mm 162 mm
102.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Gastronorm Deckel aus Edelstahl zeichnen sich durch hervorragende Stabilität dank umlaufender Randprägung aus. Diese robusten und formstabilen Deckel sind leicht zu reinigen und bieten dank der glatten und porenfreien Oberfläche eine optimale Hygiene.
  • Erstklassige, korrosionsbeständige Ausführung mit gratfreien Kanten
  • Temperaturbeständig von −40 bis +280 °C
  • Geschmacks- und geruchsneutraler Edelstahl (AISI 304)
Spezifikation
Spezifikation
Deckel mit Griff
Europäische Norm EN 631:
Je 1
−40 °C bis 280 °°C.
Edelstahl (304)
Behälter für die Gastronomie
Rechteck
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Blanco™ Deckel aus Edelstahl mit Griffmulde