Learn More
Grant Instruments™ Deckel aus Edelstahl mit Ring-Sets
Nehmen Sie hohe Gefäße auf und reduzieren Sie gleichzeitig die Verdunstung. Grant Instruments Edelstahldeckel mit Ringsätzen sind flach mit einer Reihe von variablen Lochdurchmessern.
264.00 CHF - 641.30 CHF
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11466427
|
Grant Instruments™
LF14 |
JBA12, JBN12, SAP12 |
405.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11476427
|
Grant Instruments™
LF28 |
JBA18, JBN18, SAP18 |
564.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11456427
|
Grant Instruments™
LF6 |
JBA5, JBN5, SAP5 |
264.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11486427
|
Grant Instruments™
LF36 |
SAP34 | N/A | |||||||
Beschreibung
- Edelstahl-Ausführung
- Flache Deckel mit 2, 4 oder 6 Ringsätze.
- Variabler Lochdurchmesser
- Bietet Platz für größere Gefäße
Spezifikation
Rostfreier Stahl |