Learn More
Bochem™ Edelstahldeckel
Bochem™ Edelstahldeckel zur Verwendung mit Edelstahlbehältern für 20, 25 und 100 Liter.
109.00 CHF - 265.00 CHF
Spezifikation
Material | Edelstahl (18/10) |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Edelstahlbehälter |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10139840
|
Bochem™
8350 |
270 mm | N/A | |||||||
10519821
|
Bochem™
8351 |
300 mm |
144.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10672112
|
Bochem™
8357 |
250 mm |
265.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Edelstahl
- Zur Verwendung mit Behältern
Spezifikation
Edelstahl (18/10) | |
Edelstahlbehälter |