Learn More
Sampling Systems™ Edelstahl-Schöpfer
Diese Schöpflöffel bestehen aus hygienischem Edelstahl und sind ideal für die Probenahme von flüssigen Produkten.
14.50 CHF - 16.35 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Probenahme flüssiger Produkte |
---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12987955
|
Sampling Systems™
A324-50 |
50 ml |
14.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12967955
|
Sampling Systems™
A324-120 |
120 ml |
15.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12977955
|
Sampling Systems™
A324-150 |
150 ml |
16.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Mattierte Oberfläche
- Fugendüse-freie Konstruktion, damit sie zwischen den Chargen leicht gereinigt werden können
- In unterschiedlichen Größen erhältlich
Spezifikation
Probenahme flüssiger Produkte |