Learn More
Sampling Systems™ Edelstahl-Schöpfer
Diese Schöpflöffel bestehen aus hygienischem Edelstahl und sind ideal für die Probenahme von flüssigen Produkten.
Marke:  Sampling Systems™ A324-50
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12987955
  • 14.50 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mattierte Oberfläche
  • Fugendüse-freie Konstruktion, damit sie zwischen den Chargen leicht gereinigt werden können
  • In unterschiedlichen Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Gießpfanne
50 ml
275 mm
Edelstahl (AISI 304)
Probenahme flüssiger Produkte