Learn More
Bochem™ Laborgefäß aus Edelstahl
Marke:  Bochem™ 8360
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10666331
  • 103.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Hinweis: Der Deckel ist separat erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
160 mm
2,5 l
Labortopf, 2,5 L
Gehäuse 128H
Edelstahl (18/10)
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Bochem™ Laborgefäß aus Edelstahl > Fassungsvermögen:2,5 l; Abmessungen (Durchm. x H):160 x 128mm