Learn More
Bochem™ Laborgefäß aus Edelstahl
Marke:  Bochem™ 8370
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10195880
  • 39.50 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Nur Deckel.
Beschreibung
Beschreibung
Note: Lid is not included; sold separately.
Spezifikation
Spezifikation
160 mm
Edelstahl (18/10)
Labortopfdeckel für 2L-Topf
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Bochem™ Laborgefäß aus Edelstahl > Fassungsvermögen:2 l; Durchmesser:160 mm