Learn More
Sampling Systems™ Edelstahl-Becher Artikelnummer.: 17912132
Verfügbar ab: 02-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Sampling Systems™ Edelstahl-Becher
Artikelnummer. 17912132 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
0.5 L
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0.5 L
1 L
2 L
3 L
5 L
Artikelnummer. 17912132
Marke: Sampling Systems™ A406500
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
These high quality jugs made from 316L stainless steel have a number of GMP features, making them an ideal choice for transferring liquids in laboratory and production areas.
  • GMP design: Crevice-free, mirror polish, full welds
  • Includes a pouring lip for easy emptying
  • Graduation marks for visual convenience
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 0.5 L
Material Stainless Steel (316L)
Sterilität Unsteril
Graduated Yes
Zertifizierung/Konformität FDA
Modell Behandelt
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ Edelstahl-Becher >