Beschreibung
- Deckel mit Knopf.
- B/T/H: 300/200/50mm
Spezifikation
300 x 200 mm | |
50 mm | |
Edelstahl | |
200 mm | |
Je 1 |
300 x 200 x 50 mm | |
300 mm | |
Gerätetablett | |
Deckel | |
Rechteckig |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Instrumentenschale aus Edelstahl > Abmessungen (L x B x H):300 x 200 x 50mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur