Learn More
Bochem™ Instrumentenschale aus Edelstahl
Marke:  Bochem™ 8714
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10020761
  • 117.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Deckel mit Knopf.
  • B/T/H: 300/150/100mm
Spezifikation
Spezifikation
280 x 180 mm
60 mm
Edelstahl
180 mm
Je 1
280 x 180 x 60 mm
280 mm
Gerätetablett
Deckel
Rechteckig
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Bochem™ Instrumentenschale aus Edelstahl > Abmessungen (L x B x H):280 x 180 x 60mm