Learn More
Bandelin Electronic™ Korbeinsätze für Ultraschallbad, aus Edelstahl
Erleichtert Ultraschallanwendungen und schützt gleichzeitig den Oszillationsbehälter und die zu reinigenden Teile. Die Bandelin Electronic™ Sonorex™ Einsatzkörbe für Ultraschallbäder sind aus Edelstahl gefertigt.
75.45 CHF - 99.40 CHF
Produktcode | Marke | Modell | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10461033
|
Bandelin Electronic™
3027 |
Gehäuse K5 | Ultraschallbad |
99.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10733003
|
Bandelin Electronic™
3026 |
Gehäuse K2CL | Ultraschallbad, RK/DT 103 H |
75.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Erleichtert Ultraschallanwendungen und schützt gleichzeitig den Oszillationsbehälter und die zu reinigenden Teile.Bandelin Electronic™ Sonorex™ Einsatzkörbe für Ultraschallbäder sind aus Edelstahl gefertigt.
- Erhältlich für eine Vielzahl an Tankgrößen
- In verschiedenen Netzgrößen erhältlich
- Sehr gut für die Reinigung von technischem Glas, Analysesieben, medizinischen Geräten, Metallteilen, elektronischen Bauteilen sowie von Geräten für die Entgasung, Emulgierung und Probenvorbereitung geeignet
Spezifikation
Korbeinsatz | |
Edelstahl |