Learn More
Bandelin Electronic™ Korbeinsätze für Ultraschallbad, aus Edelstahl
Erleichtert Ultraschallanwendungen und schützt gleichzeitig den Oszillationsbehälter und die zu reinigenden Teile. Die Bandelin Electronic™ Sonorex™ Einsatzkörbe für Ultraschallbäder sind aus Edelstahl gefertigt.
Marke:  Bandelin Electronic™ 3026
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10733003
  • 75.45 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Erleichtert Ultraschallanwendungen und schützt gleichzeitig den Oszillationsbehälter und die zu reinigenden Teile.Bandelin Electronic™ Sonorex™ Einsatzkörbe für Ultraschallbäder sind aus Edelstahl gefertigt.
  • Erhältlich für eine Vielzahl an Tankgrößen
  • In verschiedenen Netzgrößen erhältlich
  • Sehr gut für die Reinigung von technischem Glas, Analysesieben, medizinischen Geräten, Metallteilen, elektronischen Bauteilen sowie von Geräten für die Entgasung, Emulgierung und Probenvorbereitung geeignet
Spezifikation
Spezifikation
Korbeinsatz
200 mm
Edelstahl
110 x 40 x 200 mm
Ultraschallbad, RK/DT 103 H
110 mm
40 mm
Gehäuse K2CL