Learn More
Socorex™ Injektionsnadel aus Edelstahl
Marke:  Socorex™ 371.1020
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12699285
  • 19.75 CHF / 12 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Autoklavierbar
19 G
3/4 in.
Stainless Steel
1 mm
Injektionsnadel
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Socorex™ Injektionsnadel aus Edelstahl > AD:1mm