Learn More
Sampling Systems™ Industrie-Schaufeln aus Edelstahl
Aus hochwertigem Edelstahl gefertigt als kostengünstige und einfach zu verwendende Option. Die Sampling Systems™ industrielle Edelstahlschaufel ist ideal für den allgemeinen und pharmazeutischen Einsatz.
Marke: Sampling Systems™ A643-500
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für leichte Belastungen konstruiert
- Edelstahl
- Vollständig geschweißte Konstruktion
- Einfach zu reinigen
Spezifikation
Schaufel | |
500 ml | |
270 mm | |
110 mm |
Edelstahl | |
Poliert | |
180 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ Industrie-Schaufeln aus Edelstahl > Kapazität: 500 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur